4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20800G1
AS20800G25
AS20800G5
ACTIAS20800G1EA
0
CHF
ACTIAS20800G1
ACTIAS20800G25
ACTIAS20800G5
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel:
C₉H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD00052192 CAS-Nummer: 1008-95-3 |