trans,trans-Dibenzylidenaceton
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
AS23086G100 AS23086G25
ACTIAS23086G100EA 0 CHF
ACTIAS23086G100 ACTIAS23086G25
trans,trans-Dibenzylidenaceton
trans,trans-Dibenzylidenaceton
Formel: C₁₇H₁₄O
MDL Number: MFCD00004790
CAS-Nummer: 35225-79-7