Zinn-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14206.18EA 142 CHF
14206.18
Zinn-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862