Eisen-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Fe in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42440.18EA 186 CHF
42440.18
Eisen-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Fe in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00010999