1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
215280050 215280250
ACRO215280050EA 170 CHF
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan 96%
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Formel: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (15 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009655
CAS-Nummer: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %