Silber-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ag in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
43868.18EA 123 CHF
43868.18
Silber-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ag in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003397