2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51290G1
AS51290G5
ACTIAS51290G1EA
0
CHF
ACTIAS51290G1
ACTIAS51290G5
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₆H₉BN₂O₄ |
MDL Number:
MFCD01318985 CAS-Nummer: 89641-18-9 |