2-Ethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51245G1 AS51245G5
ACTIAS51245G1EA 0 CHF
ACTIAS51245G1 ACTIAS51245G5
2-Ethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₉BN₂O₃
MDL Number: MFCD07375134
CAS-Nummer: 1003043-55-7