4-Iod-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32612.MD H32612.03
H32612.MDEA 218 CHF
H32612.MD H32612.03
4-Iod-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 23889-85-2 Molecular Formula: C9H7IN2 Formula Weight: 270.07 MDL No.: MFCD11707168
Formel: C₉H₇IN₂
MW: 270,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11707168
CAS-Nummer: 23889-85-2