4'-(1-Pyrazolyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21540G25 AS21540G5
ACTIAS21540G25EA 468 CHF
ACTIAS21540G25 ACTIAS21540G5
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenon
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenon
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.2099 g/mol
MDL Number: MFCD08572143
CAS-Nummer: 25699-98-3