3-Chlor-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Chloro-4-(1-pyrazolyl)benzaldehyde
AS21508G1
AS21508G5
ACTIAS21508G1EA
164
CHF
ACTIAS21508G1
ACTIAS21508G5
3-Chlor-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
3-Chlor-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₇ClN₂O MW: 206,6284 g/mol |
MDL Number:
MFCD11656795 CAS-Nummer: 1186663-52-4 |