3'-Brom-4'-(1-pyrazolyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21561G25 AS21561G5
ACTIAS21561G25EA 0 CHF
ACTIAS21561G25 ACTIAS21561G5
3'-Brom-4'-(1-pyrazolyl)acetophenon
3'-Brom-4'-(1-pyrazolyl)acetophenon
Formel: C₁₁H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD11656810
CAS-Nummer: 1186663-58-0