3-Brom-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21543G1
AS21543G5
ACTIAS21543G1EA
220
CHF
ACTIAS21543G1
ACTIAS21543G5
3-Brom-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
3-Brom-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₇BrN₂O |
MDL Number:
MFCD11656798 CAS-Nummer: 1186663-53-5 |