4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
AS23177G100 AS23177G25
ACTIAS23177G100EA 95 CHF
ACTIAS23177G100 ACTIAS23177G25
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175.03 g/mol
MDL Number: MFCD00005242
CAS-Nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2