5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32349G1 AS32349G5
ACTIAS32349G1EA 0 CHF
ACTIAS32349G1 ACTIAS32349G5
5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MDL Number: MFCD11109327
CAS-Nummer: 34091-51-5