4-Iod-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34838G1
AS34838G5
ACTIAS34838G1EA
0
CHF
ACTIAS34838G1
ACTIAS34838G5
4-Iod-3-methyl-1H-pyrazol
4-Iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ |
MDL Number:
MFCD09908176 CAS-Nummer: 15802-75-2 |