3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS15076G1
AS15076G5
ACTIAS15076G1EA
0
CHF
ACTIAS15076G1
ACTIAS15076G5
3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ MW: 208.00 g/mol |
MDL Number:
MFCD08435890 CAS-Nummer: 92525-10-5 |