1-Ethyl-3-iod-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS15309G1
AS15309G5
ACTIAS15309G1EA
0
CHF
ACTIAS15309G1
ACTIAS15309G5
1-Ethyl-3-iod-1H-pyrazol
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇IN₂ |
MDL Number:
MFCD12756564 CAS-Nummer: 1202781-34-7 |