4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23178G100
AS23178G25
ACTIAS23178G100EA
0
CHF
ACTIAS23178G100
ACTIAS23178G25
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD00005241 CAS-Nummer: 13808-64-5 EINECS: 237-456-7 |