4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21453G100 AS21453G25 AS21453G5
ACTIAS21453G100EA 58 CHF
ACTIAS21453G100 ACTIAS21453G25 ACTIAS21453G5
4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
MDL Number: MFCD02179565
CAS-Nummer: 15803-02-8