4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-1-ethylpyrazole
AS23672G1
AS23672G25
AS23672G5
ACTIAS23672G1EA
0
CHF
ACTIAS23672G1
ACTIAS23672G25
ACTIAS23672G5
4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ MW: 175.0265 g/mol |
MDL Number:
MFCD08235252 CAS-Nummer: 71229-85-1 |