2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
AS22821G100 AS22821G25
ACTIAS22821G100EA 0 CHF
ACTIAS22821G100 ACTIAS22821G25
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
MDL Number: MFCD00005523
CAS-Nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8