6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: L(+)-Ascorbylpalmitat6-palmitoyl-L-ascorbic acid
32791.22EA 218 CHF
32791.22 32791.14 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Formel: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C
Melting Pt: 113…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005377
CAS-Nummer: 137-66-6
EINECS: 205-305-4