Mangan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14214.18EA 152 CHF
14214.18
Mangan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Mangan-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011111