3'-Brom-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21560G1 AS21560G5
ACTIAS21560G1EA 126 CHF
ACTIAS21560G1 ACTIAS21560G5
3'-Brom-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
3'-Brom-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
Formel: C₁₁H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD11656809
CAS-Nummer: 1141669-55-7