3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
AS50876G1
AS50876G5
ACTIAS50876G1EA
0
CHF
ACTIAS50876G1
ACTIAS50876G5
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ MW: 165.94 g/mol |
MDL Number:
MFCD01009695 CAS-Nummer: 94839-07-3 |