(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
AS35179G1
AS35179G5
ACTIAS35179G1EA
0
CHF
ACTIAS35179G1
ACTIAS35179G5
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115306 CAS-Nummer: 143900-43-0 |