1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31170G1
AS31170G5
ACTIAS31170G1EA
0
CHF
ACTIAS31170G1
ACTIAS31170G5
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD02259411 CAS-Nummer: 147539-41-1 |