1-Boc-3-(ethylamino)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS3010G1
AS3010G5
ACTIAS3010G1EA
0
CHF
ACTIAS3010G1
ACTIAS3010G5
1-Boc-3-(ethylamino)piperidin
1-Boc-3-(ethylamino)piperidin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD08273954 CAS-Nummer: 883546-56-3 |