4-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
AS20222G100 AS20222G25
ACTIAS20222G100EA 0 CHF
ACTIAS20222G100 ACTIAS20222G25
4-Amino-1-Boc-piperidin
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
MDL Number: MFCD01076201
CAS-Nummer: 87120-72-7