3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
H52816.03 H52816.06
H52816.03EA 90.8 CHF
H52816.03 H52816.06
3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
3-Amino-1-Boc-piperidin
Purity: 97% CAS No.: 184637-48-7 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD01861219
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861219
CAS-Nummer: 184637-48-7