(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33371G1
AS33371G5
ACTIAS33371G1EA
0
CHF
ACTIAS33371G1
ACTIAS33371G5
(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD01861219 CAS-Nummer: 184637-48-7 |