4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
AS21089G1 AS21089G5
ACTIAS21089G1EA 53 CHF
ACTIAS21089G1 ACTIAS21089G5
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
MDL Number: MFCD01318728
CAS-Nummer: 183673-71-4