4-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
AS20200G100
AS20200G25
ACTIAS20200G100EA
120
CHF
ACTIAS20200G100
ACTIAS20200G25
4-(Boc-amino)piperidin
4-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00798171 CAS-Nummer: 73874-95-0 |