(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
AS21929G1 AS21929G25 AS21929G5
ACTIAS21929G1EA 18 CHF
ACTIAS21929G1 ACTIAS21929G25 ACTIAS21929G5
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
MDL Number: MFCD03839941
CAS-Nummer: 172603-05-3