(S)-3-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
AS12151G1 AS12151G25 AS12151G5
ACTIAS12151G1EA 0 CHF
ACTIAS12151G1 ACTIAS12151G25 ACTIAS12151G5
(S)-3-(Boc-amino)piperidin
(S)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
MDL Number: MFCD03093383
CAS-Nummer: 216854-23-8