Geranylbromid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14093.06
A14093.14
A14093.22
A14093.06EA
103
CHF
A14093.06
A14093.14
A14093.22
Geranylbromid 96%
Geranylbromid
Purity: 96%
CAS No.: 6138-90-5
Molecular Formula: C10H17Br
Formula Weight: 217.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 99-101°/10mm
Beilstein Reference: 1422412
MDL No.: MFCD00000243
Formel:
C₁₀H₁₇Br Siedepunkt: 99…101 °C (10 mmHg) Dichte: 1.094 Flash-Pt: 95 °C (203 °F) |
MDL Number:
MFCD00000243 CAS-Nummer: 6138-90-5 EINECS: 228-123-7 |