4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
AS22737G1
AS22737G25
AS22737G5
ACTIAS22737G1EA
18
CHF
ACTIAS22737G1
ACTIAS22737G25
ACTIAS22737G5
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin
Formel:
C₅H₄N₅I MW: 261,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD03787931 CAS-Nummer: 151266-23-8 |