Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34795G100EA
0
CHF
ACTIAS34795G10
ACTIAS34795G100
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ MW: 466,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077412 CAS-Nummer: 132705-51-2 |