Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
302130050 302130250
ACRO302130050EA 132 CHF
ACRO302130050 ACRO302130250
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat 97%
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Melting Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077412
CAS-Nummer: 132705-51-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
HPLC ≥96.0 %