Retinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
44540.02 44540.04 44540.77
44540.02EA 279 CHF
44540.02 44540.04 44540.77
Retinsäure ≥98%
Retinsäure
Purity: 98% CAS No.: 302-79-4 Molecular Formula: C20H28O2 Formula Weight: 300.44 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Beilstein Reference: 2057223 Merck Reference: 14,8165 MDL No.: MFCD00001551
Formel: C₂₀H₂₈O₂
Melting Pt: 180…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001551
CAS-Nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Merck Index: 14,8165