Folsäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
T912.1
T912.2
ROTHT912.1EA
64.2
CHF
ROTHT912.1
ROTHT912.2
Folsäure
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |