Folsäure 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
216630100
216630500
216632500
ACRO216630100EA
80.5
CHF
ACRO216630100
ACRO216630500
ACRO216632500
Folsäure 97%, rein
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ MW: 441,41 g/mol Melting Pt: 250 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥96.0 % |