Tetrahydropyran-4-essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
AS12603G1 AS12603G25 AS12603G5
ACTIAS12603G1EA 0 CHF
ACTIAS12603G1 ACTIAS12603G25 ACTIAS12603G5
Tetrahydropyran-4-essigsäure
Tetrahydropyran-4-essigsäure
Formel: C₇H₁₂O₃
MDL Number: MFCD01631204
CAS-Nummer: 85064-61-5