N(α)-Boc-D-histidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L08810.03EA 153 CHF
L08810.03 L08810.MD
N(α)-Boc-D-histidin ≥98%
N(α)-Boc-D-histidin
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Melting Pt: ∼ 197 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00037851
CAS-Nummer: 50654-94-9