Benzophenon-[Carbonyl-13C] (98% ¹³C )
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
CAMBCLM-3253-0.5EA 0 CHF
CAMBCLM-3253-0.5
Benzophenon-[Carbonyl-13C] (98% ¹³C )
Benzophenon-[Carbonyl-13C]
Formel: C₁₃H₁₀O
CAS-Nummer: 32488-48-5