Puffer, TRIS, 1,0-M-Lösungen, 0,2 µm gefiltered
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
J62264.APEA 159 CHF
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
Puffer, TRIS, 1,0-M-Lösungen, 0,2 µm gefiltered
Farblose, geruchslose, gefilterte TRIS-Puffer.
CAS-Nr.: 77-86-1
MDL-Nr.: MFCD00004679
Bitte beachten Bei Umgebungstemperaturen lagern.