TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l) für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
E199-100MLEA
78.2
CHF
E199-100ML
E199-500ML
TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l) für die Biotechnologie
Puffer
Klonpuffer
Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
- Biotechnology grade
- pH @25 °C: 7,9 to 8,1
Storage: room temperature