HEPES Pufferlösung pH 9 (1 mol/l)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J60712.AK
J60712.AP
J61017.AK
J61017.AP
J60440.AK
J60440.AP
J62688.AK
J62688.AP
J61360.AK
J61360.AP
J63578.AK
J63578.AP
J60712.AKEA
288
CHF
J60712.AK
J60712.AP
J61017.AK
J61017.AP
J60440.AK
J60440.AP
J62688.AK
J62688.AP
J61360.AK
J61360.AP
J63578.AK
J63578.AP
HEPES Pufferlösung pH 9 (1 mol/l)
Puffer
Biologische Puffer
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158