HEPES Pufferlösung pH 7 (0,5 mol/l)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
J60064.AEEA 127 CHF
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
HEPES Pufferlösung pH 7 (0,5 mol/l)
Puffer Biologische Puffer
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158